Documentos Principais
G001087
HPLC Analysis of Carboxyamido Methylated BSA Tryptic Digest on Discovery® RP-Amide C16
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery RP-AmideC16, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (505013)
mobile phase: [A] 0.1% TFA, 1% acetonitrile in water; [B] 0.1% TFA, 40% acetonitrile
gradient: 0-100% B in 130 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Cytochrome c, species variants
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)