Documentos Principais
47084-U
Supelco
Amide Test Mixture
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
compatibilidade
use to QA hydrophobic reversed phase columns
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Analito
Descrição
    Uracil 7 μg/L
    Acetophenone 7 μg/L
    Benzene 750 μg/L
    Toluene 775 μg/L
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)