59150-U
SUPELCOSIL™ LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
SUPELCOSIL™ LC-DP 5UM 15CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC SUPELCOSIL™ LC-DP, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
SUPELCOSIL™
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
6% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 2.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?