584596-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
5.5% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
coluna C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
90 m2/g
matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
tamanho de partícula
5.0 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
operating pH range
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.