50591-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express ES-Cyano, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L10
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Parâmetros
≤80 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
90 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
1-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Informações legais
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)