58231
SUPELCOSIL™ LC-CN (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
COLUNA DE HPLC DE 5 UM, 25 CM X 4,6 MM MTO-SUPELCOSIL™ LC-CN
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC SUPELCOSIL™ LC-CN, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L10
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
Extensão da rotulagem
4% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.5 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Informações legais
produto relacionado
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?