Documentos Principais
58934
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
Coluna de HPLC Suplex pKb-100 SUPELCOSIL, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L68
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
Extensão da rotulagem
12.5% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
As colunas Suplex pKb-100 apresentam a mesma funcionalidade de fase ligada que as colunas SUPELCOSIL LC-ABZ. Estas colunas especialmente desativadas diferem no quesito em que a Suplex pKb-100 não possui substituição dos grupos silanol (endcapped), enquanto a SUPELCOSIL LC-ABZ tem substituição dos grupos silanol (endcapped). A ausência de um reagente de substituição dos grupos silanol (endcapping) resulta em um melhor desempenho da Suplex pKb-100 para compostos básicos mais fortes, enquanto a LC-ABZ é a opção preferida quando a amostra também contém ácidos e zwitterions.
Aplicação
A coluna de HPLC SUPELCOSIL Suplex pKb-100 foi usada na purificação por HPLC de ovários de mosca pré-purificados. Também foi usada para análise de HPLC, feita para a determinação de retinoide.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Korneel Hens et al.
European journal of biochemistry, 269(14), 3522-3530 (2002-07-24)
Angiotensin converting enzyme (ACE) was already discovered in insects in 1994, but its physiological role is still enigmatic. We have addressed this problem by purifying four new ACE substrates from the ovaries of the grey fleshfly, Neobellieria bullata. Their primary
A M Myhre et al.
Journal of lipid research, 37(9), 1971-1977 (1996-09-01)
Retinoylation (retinoic acylation) is a posttranslational modification of proteins occurring in a variety of cell types in vitro. This study was done to examine whether retinoylation occurs in vivo. We found that in retinol-deficient rats, radiolabeled retinol or retinoic acid