821982
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Amide-80 HR
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L68
descrição
Amide-80 HR
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 21982
Parâmetros
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
450 m2/g
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
carbamoyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Descrição geral
Packed with 2, 3, 5, or 10 μm spherical silica particles that are covalently bonded with carbamoyl groups, TSKgel Amide-80 columns are used for the analysis of saccharides, glycans, oligosaccharides, peptides and polar compounds from natural products. The amide stationary phase provides a unique selectivity under regular normal phase conditions or in the hydrophilic interaction mode of chromatography.
TSKgel Amide-80 HR, 5 μm columns offer higher specifications for plate count compared to traditional TSKgel Amide-80, 5 μm, 4.6 mm ID x 25 cm columns (N = > 18,000 vs. 8,000). This equates to more efficient chromatography.
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)