ZRB1669
Anti-p-RPS6-Ser235/236 Antibody, clone 1I22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
40S ribosomal protein S6;Phosphoprotein NP33;Small ribosomal subunit protein eS6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1I22, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 28.68 kDa
observed mol wt ~33 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, sheep, mouse, rat, monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer235/pSer236)
Informações sobre genes
human ... RPS6(6194)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with Calyculin A and Okadaic Acid.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-S6 Ribosomal protein (RPS6)-Ser235/236 in lysate from HeLa cells overnight serum starved and treated with Calyculin A (50 nM) and Okadaic acid (500 nM) for 30 min.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound p-RPS6-Ser235/236 peptide with a KD of 8.7 x 10-6 in an affinity binding assay.
Peptide Inhibition Assay Analysis: : Target band detection in HeLa cell lysate was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with Calyculin A and Okadaic Acid.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-S6 Ribosomal protein (RPS6)-Ser235/236 in lysate from HeLa cells overnight serum starved and treated with Calyculin A (50 nM) and Okadaic acid (500 nM) for 30 min.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1