T5050
Transforming Growth Factor-β1 from porcine platelets
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
TGF-β1
About This Item
Produtos recomendados
product name
Transforming Growth Factor-β1 from porcine platelets, TGF-β1, powder, suitable for cell culture
fonte biológica
Porcine (Platelets)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
forma
powder
potência
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
protein 25 kDa
embalagem
pkg of 1 μg
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
pig ... TGFB1(397078)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
adipose tissue- and bone marrow-derived mesenchymal stem
cells?a comparative study