T0256
Trypsin inhibitor from bovine pancreas
Type I-P, essentially salt-free, lyophilized powder
Sinônimo(s):
BPTI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas
tipo
Type I-P
Formulário
essentially salt-free, lyophilized powder
peso molecular
~6500 Da (single-chain 58-amino acid peptide)
purificado por
crystallization
técnica(s)
inhibition assay: suitable
solubilidade
water: 10 g/L
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
Nota de análise
Outras notas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.