SYNP192010
Synthware™ class A graduated pipet
bottle capacity 10 mL, borosilicate glass 3.3
Sinônimo(s):
Synthware P192010, Pasteur pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P192010
capacidade do frasco
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 10mL
Aplicação
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)