Documentos Principais
SYNP192002
Synthware class A graduated pipet
bottle capacity 2 mL, borosilicate glass 3.3
Sinônimo(s):
Synthware P192002, Pasteur pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P192002
capacidade do frasco
2 mL
Descrição geral
Pipets, Graduated, Class A, Capacity: 2mL
Aplicação
kemetch; synthware; pipet; graduated; class a
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.