Documentos Principais
SML3753
Sigma-Aldrich
TH301
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-​(4-​Chlorophenyl)​-​N-​[2,​6-​dihydro-​2-​(4-​methoxyphenyl)​-​5,​5-​dioxido-​4H-​thieno[3,​4-​c]​pyrazol-​3-​yl]​-cyclopentanecarboxam​ide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H24ClN3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
485.98
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1(CCCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2)NC3=C(CS(C4)(=O)=O)C4=NN3C5=CC=C(OC)C=C5
InChI
1S/C24H24ClN3O4S/c1-32-19-10-8-18(9-11-19)28-22(20-14-33(30,31)15-21(20)27-28)26-23(29)24(12-2-3-13-24)16-4-6-17(25)7-5-16/h4-11H,2-3,12-15H2,1H3,(H,26,29)
chave InChI
DDCUCVXSGYHWRJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Circadian clock modulator that selectively stabilizes CRY2
TH301 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. It selectively stabilizes CRY2 through interaction with FAD-binding pocket. TH301 strongly enhanced brown adipocyte differentiation in culture. TH301 showed no or only minor effects on CKIδ, CKIα and CK2 activities in vitro.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)