G0673
GSK4112
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N-[(5-nitro-2-thienyl)methyl])glycinate, SR6452
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white to tan
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CN(Cc1ccc(Cl)cc1)Cc2ccc(s2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H21ClN2O4S/c1-18(2,3)25-17(22)12-20(10-13-4-6-14(19)7-5-13)11-15-8-9-16(26-15)21(23)24/h4-9H,10-12H2,1-3H3
chave InChI
WYSLOKHVFKLWOU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.