Documentos Principais
SML3014
Sigma-Aldrich
KL101
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-(2,4-Dimethylphenyl)-2,6-dihydro-4H-thieno[3,4-c]pyrazol-3-yl)-3,4-dimethyl-benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H23N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
377.50
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=C(C(NC2=C(CSC3)C3=NN2C4=C(C)C=C(C)C=C4)=O)C=C1C
InChI
1S/C22H23N3OS/c1-13-5-8-20(16(4)9-13)25-21(18-11-27-12-19(18)24-25)23-22(26)17-7-6-14(2)15(3)10-17/h5-10H,11-12H2,1-4H3,(H,23,26)
chave InChI
FJKKXWLUKJOWNU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
KL101 is a circadian clock modulator that lengthens a circadian period in cells and tissues. It selectively stabilizes CRY1 through interaction with FAD-binding pocket. KL101 strongly enhanced brown adipocyte differentiation in culture. KL101 showed no or only minor effects on CKIδ, CKIα and CK2 activities in vitro.
circadian clock modulator that selectively stabilizes CRY1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)