50227
D-Luciferin potassium salt
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid potassium salt, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid potassium salt, Firefly luciferin potassium salt
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C11H8N2O3S2.K/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1
chave InChI
UMBKGTQQGYPQBE-OGFXRTJISA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?