L9504
D-Luciferin
luminescent, ≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid, Firefly Luciferin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
D-Luciferin, synthetic
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescência
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
chave InChI
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aplicação
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
Firefly luciferase is a widely used bioluminescent reporter for studying gene regulation and function. It is a very sensitive genetic reporter due to the absence of endogenous luciferase activity in mammalian cells or tissues.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.