Documentos Principais
SML0345
Sigma-Aldrich
A 887826
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(4-butoxy-3-chlorophenyl)-N-[[2-(4-morpholinyl)-3-pyridinyl]methyl]-3-pyridinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H29ClN4O3
Número CAS:
Peso molecular:
480.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1ccc(cc1Cl)-c2cncc(c2)C(=O)NCc3cccnc3N4CCOCC4
InChI
1S/C26H29ClN4O3/c1-2-3-11-34-24-7-6-19(15-23(24)27)21-14-22(17-28-16-21)26(32)30-18-20-5-4-8-29-25(20)31-9-12-33-13-10-31/h4-8,14-17H,2-3,9-13,18H2,1H3,(H,30,32)
chave InChI
JPJGFWKHSMUKFO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
A-887826 is Nav1.8 channel blocker (IC50 = 11 nM) that blocks TTX-resistant sodium currents in rat dorsal root ganglion in a voltage dependent fashion. Oral administration of A-887826 to rats significantly attenuated tactile allodynia in a neuropathic pain model.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
(S)-Crizotinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0240
(S)-Crizotinib
PF-05089771 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0311
PF-05089771
Crizotinib ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0191
Crizotinib
Artigos
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.