S5951
SW02
Sinônimo(s):
4-(4-Bromophenyl)-5-(ethoxycarbonyl)-3,4-dihydro-6-methyl-2-oxo-1(2H)-pyrimidinebutanoic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)N(CCCC(=O)OC)C(=O)NC1c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C19H23BrN2O5/c1-4-27-18(24)16-12(2)22(11-5-6-15(23)26-3)19(25)21-17(16)13-7-9-14(20)10-8-13/h7-10,17H,4-6,11H2,1-3H3,(H,21,25)
chave InChI
YFZRMRYVWWUQME-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3