SML1906
AS1517499
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[2-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-4-[(phenylmethyl)amino]-5-pyrimidinecarboxamide, 4-(Benzylamino)-2-{[2-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)ethyl]amino}pyrimidine-5-carboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC(CCNC2=NC=C(C(N)=O)C(NCC3=CC=CC=C3)=N2)=CC=C1O
InChI
1S/C20H20ClN5O2/c21-16-10-13(6-7-17(16)27)8-9-23-20-25-12-15(18(22)28)19(26-20)24-11-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,10,12,27H,8-9,11H2,(H2,22,28)(H2,23,24,25,26)
chave InChI
OZRMEKAUZBKTTC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3