A8848
Arachidonoyl dopamine
≥98% (HPLC), ethanol solution
Sinônimo(s):
AA-DA, Arachidonyl dopamine, N-[2,3-(4-Dihydroxyphenyl)ethyl]-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenamide, NADA
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
ethanol solution
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C28H41NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-28(32)29-23-22-25-20-21-26(30)27(31)24-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-21,24,30-31H,2-5,8,11,14,17-19,22-23H2,1H3,(H,29,32)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
chave InChI
MVVPIAAVGAWJNQ-DOFZRALJSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?