Documentos Principais
5.04359
Sigma-Aldrich
Palmitoylethanolamide
Sinônimo(s):
Palmitoylethanolamide, N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, PEA, Palmidrol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H37NO2
Número CAS:
Peso molecular:
299.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 20 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
chave InChI
HXYVTAGFYLMHSO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
An endogenous lipid that acts as a selective agonist for GPR55 receptors (EC50 = 4, 19 800 and >30 000 nM at GPR55, CB2 and CB1 receptors respectively). Producing robust anti-inflammatory actions by activating PPARα (EC50 = 3 µM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
GPR55 receptor
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparo
Slight warming is required for complete solubilization.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Griffin, G., et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.292, 886.
Lambert, D., et al. 2001. Epilepsia.42, 321.
Lambert, D., et al. 2002. Curr. Med. Chem.9, 663.
Lo Verme, J., et al. 2005. Life Sci.77, 1685.
Re, G., et al. 2005. Vet. J.173, 21.
Ryberg, R., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 1092.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2