Documentos Principais
870430O
Avanti
C20:4 anandamide (AEA)
Avanti Research - A Croda Brand 870430O
Sinônimo(s):
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoylethanolamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H37NO2
Número CAS:
Peso molecular:
347.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870430O-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870430O
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NCCO
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
chave InChI
LGEQQWMQCRIYKG-DOFZRALJSA-N
Descrição geral
Anandamide (AEA) is a lipid neurotransmitter, which is produced and released by the neurons in the brain and macrophages. It is an N-acyl ethanolamide derivative of C20,4 fatty acid. AEA is an endogenous ligand for cannabinoid receptors.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Anandamide (AEA) released by the macrophages exhibits anti-inflammatory effect on the central and peripheral nervous system.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870430O-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Anandamide and its metabolites: what are their roles in the kidney?
Ritter J K, et al.
Frontiers in Bioscience, 8(11), 264-264 (2016)
Targeting fatty-acid amide hydrolase with prodrugs for CNS-selective therapy
Meinig J M, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 8(11), 2468-2476 (2017)
Anandamide receptors
Di Marzo V, et al.
Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 66(2-3), 377-391 (2002)