857465W
Avanti
AEA-d4
C20:4 anandamide-d4, methanol solution
Sinônimo(s):
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoylethanolaminde-d4
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (857465W-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857465W
concentração
1 mg/mL (857465W-1mg)
tipo de lipídio
bioactive lipids
deuterated lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C22H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i20D2,21D2
chave InChI
LGEQQWMQCRIYKG-KALLKTRHSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)