857466W
Avanti
AEA-d11
Avanti Polar Lipids 857466W, methanol solution
Sinônimo(s):
C20:4 anandamide-d11
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (857466W-500ug)
pkg of 2 × 1 mL (857466W-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids 857466W
concentração
0.5 mg/mL (857466W-1mg)
0.5 mg/mL (857466W-500ug)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCO
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup