SML0127
Longdaysin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-isopropyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzyl)-9H-purin-6-amine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C=N1)C2=C1C(NCC3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3)=NC=N2
InChI
1S/C16H16F3N5/c1-10(2)24-9-23-13-14(21-8-22-15(13)24)20-7-11-4-3-5-12(6-11)16(17,18)19/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3,(H,20,21,22)
chave InChI
REKSFCCYDQMSIN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3