Documentos Principais
SML3639
Sigma-Aldrich
CU-T12-9
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CU-T 12-9, N-Methyl-4-nitro-2-(4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazol-1-yl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H13F3N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
362.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)c2nc[n](c2)c3c(ccc(c3)[N+](=O)[O-])NC
InChI
1S/C17H13F3N4O2/c1-21-14-7-6-13(24(25)26)8-16(14)23-9-15(22-10-23)11-2-4-12(5-3-11)17(18,19)20/h2-10,21H,1H3
Ações bioquímicas/fisiológicas
CU-T12-9 is a potent activator of toll-like receptor signaling, selective for TLR1 and TLR2. CU-T12-9 binds selectively to toll-like receptors TLR1 and TLR2, facilitating the TLR1/2 heterodimeric complex formation and activating downstream signaling of NF-κB.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Kui Cheng et al.
Science advances, 1(3) (2015-06-24)
Toll-like receptor (TLR) agonists activate both the innate and the adaptive immune systems. These TLR agonists have been exploited as potent vaccine adjuvants and antitumor agents. We describe the identification and characterization of a small molecule, N-methyl-4-nitro-2-(4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1 H-imidazol-1-yl)aniline (CU-T12-9), that
Oxy210, a Semi-Synthetic Oxysterol, Exerts Anti-Inflammatory Effects in Macrophages via Inhibition of Toll-like Receptor (TLR) 4 and TLR2 Signaling and Modulation of Macrophage Polarization
International Journal of Molecular Sciences, 23(10), 5478-5478 (2022)