SML0370
Kartogenin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(Biphenyl-4-yl)carbamoyl]benzoic acid, 4′-Phenyl-phthalanilic acid (8CI), KGN
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: >15 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)C(C=CC=C3)=C3C(O)=O
InChI
1S/C20H15NO3/c22-19(17-8-4-5-9-18(17)20(23)24)21-16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-13H,(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
SLUINPGXGFUMLL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)