5.30918
PTC-124
Sinônimo(s):
PTC-124, 3-(5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid, Premature Termination Codon Mutations Inhibitor, PTC124, Ataluren
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(cccc1)c2nc(n[o]2)c3cc(ccc3)C(=O)O
InChI
1S/C15H9FN2O3/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20/h1-8H,(H,19,20)
chave InChI
OOUGLTULBSNHNF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PTC
firefly luciferase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Auld, D.S., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.107, 4878.
Auld, D.S., et al. 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.106, 3585.
Du, M., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.105, 2064.
Welch, E.M., et al. 2007. Nature.447, 87.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3