Documentos Principais
SML3598
Sigma-Aldrich
1PBC
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrido[1,2-a]benzimidazole-4-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H6F3N3O
Número CAS:
Peso molecular:
277.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C2=NC3=CC=CC=C3N21
Ações bioquímicas/fisiológicas
1PBC is a potent and selective blocker of TMEM16A calcium-activated chloride channel that interacts with the anion pore. Also, 1PBC is a potent inhibitor of TMEM16F channel.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)