D9035
Diazoxide
≥98% (TLC), powder, ATP-sensitive K⁺ channel activator
Sinônimo(s):
7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Diazoxide,
Formulário
powder
Nível de qualidade
solubilidade
0.1 M NaOH: soluble
H2O: insoluble
methanol: soluble
originador
Schering Plough
cadeia de caracteres SMILES
CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
GDLBFKVLRPITMI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... KCNA1(3736) , KCNJ11(3767) , KCNJ8(3764) , KCNMA1(3778)
mouse ... Kcnj1(56379) , Kcnj11(16514)
rat ... Gria1(50592) , Kcna1(24520) , Kcnj1(24521) , Kcnj11(83535) , Kcnj8(25472)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?