SML3543
SGC-UBD253N
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(8-Chloro-3-(2-((2-methoxybenzyl)(methyl)amino)-2-oxoethyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H22ClN3O5
Peso molecular:
443.88
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Negative control for SGC-UBD253 a chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6
SGC-UBD253N is a closely related negative control (KD = 32 µM) for SGC-UBD253 a chemical probe for the ubiquitin binding domain (UBD) of HDAC6.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)