Key Documents
SML3750
Sigma-Aldrich
SR-302
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(4-(((S)-4-Cyclohexyl-1-(((SR)-1-(methylsulfonyl)piperidin-3-yl)amino)-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl)benzyl)imidazo[1,2-a]-pyridine-3-carboxamide, N-(4-((2S)-4-Cyclohexyl-1-(1-(methylsulfonyl)piperidin-3-ylamino)-1-oxobutan-2-ylcarbamoyl)benzyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxamide, SR 302, SR302
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H42N6O5S
Número CAS:
Peso molecular:
622.78
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCC1=CC=C(C=C1)C(N[C@H](C(NC2CN(CCC2)S(=O)(C)=O)=O)CCC3CCCCC3)=O)C4=CN=C5C=CC=CN54
Ações bioquímicas/fisiológicas
SR-302 is an ATP-competitive, potent and selective inhibitor against DDR1/2 & MAPK11/14 (IC50/[ATP] = 53.3 nM/100 μM/DDR1, 0.75 nM/5 μM/DDR2; 45.1 nM/50 μM/MAPK11 (p38β), 6.2 nM/2.5 μM/MAPK14 (p38α) by cell-free kinase assay) with good cellular target actviity (IC50 = 18 nM/DDR2, 23 nM/DDR1, 125 nM/MAPK14, 196 nM/MAPK11 by NanoBRET) and kinome selectivity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3