Documentos Principais
SML2649
Sigma-Aldrich
T3-CLK-N
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(6-(3,5-Di-tert-butylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-4-(2-methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)-1-oxopropan-2-yl)benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H47N5O2
Peso molecular:
593.80
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
Ações bioquímicas/fisiológicas
T3-CLK-N (T3N) is a negative control for CDC-like kinase (CLK) inhibitor T3-CLK.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Tyler Funnell et al.
Nature communications, 8(1), 7-7 (2017-02-25)
CDC-like kinase phosphorylation of serine/arginine-rich proteins is central to RNA splicing reactions. Yet, the genomic network of CDC-like kinase-dependent RNA processing events remains poorly defined. Here, we explore the connectivity of genomic CDC-like kinase splicing functions by applying graduated, short-exposure