Key Documents
SML2834
Sigma-Aldrich
SGC-CAMKK2-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Cyclopentyl-4-(5-(m-tolyl)furo[2,3-b]pyridin-3-yl)benzoic acid, YL-36
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
397.47
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C2=CN=C(OC=C3C4=CC(C5CCCC5)=C(C(O)=O)C=C4)C3=C2)=CC=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
SGC-CAMKK2-1 (YL-36) is a potent and selective CaM kinase kinase (CaMKK) inhibitor (CAMKK2 IC50 = 30 nM) that inhibits C4-2 cellular AMPK phosphorylation (IC50 = 1.6 μM) with selective affinity toward CAMKK1/2 over other kinases (404-kinase panel kinome-wide Discoverx screen).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3