5.32384
PI3K Inhibitor, HS-173
Sinônimo(s):
PI3K Inhibitor, HS-173, PI3Kα Inhibitor, Phosphatidylinositol 3-kinase α Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
800 pM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light beige
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2cncc(c2)c3c[n]4c(ncc4C(=O)OCC)cc3)c1ccccc1
InChI
1S/C21H18N4O4S/c1-2-29-21(26)19-13-23-20-9-8-15(14-25(19)20)16-10-17(12-22-11-16)24-30(27,28)18-6-4-3-5-7-18/h3-14,24H,2H2,1H3
chave InChI
SEKOTFCHZNXZMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PI3Ka
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lee, H., et al. 2013. Onc. Rep.30, 863.
Kim, O., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 2455.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3