Documentos Principais
SML2607
Sigma-Aldrich
Clevidipine Butyrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-methyl 5-[(1-oxobutoxy)methyl] ester, 4-(2,3-dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl- 3,5-pyridinedicarboxylic acid methyl (1-oxobutoxy)methyl ester, H 324/38
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23Cl2NO6
Número CAS:
Peso molecular:
456.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1C2C(=C(NC(=C2C(=O)OC)C)C)C(=O)OCOC(=O)CCC)Cl
InChI
1S/C21H23Cl2NO6/c1-5-7-15(25)29-10-30-21(27)17-12(3)24-11(2)16(20(26)28-4)18(17)13-8-6-9-14(22)19(13)23/h6,8-9,18,24H,5,7,10H2,1-4H3
chave InChI
KPBZROQVTHLCDU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Clevidipine is a short acting, third generation dihydropyridine calcium channel blocker that is highly selective for vascular L-type calcium channels. Clevidipine has no effect on myocardial contractility or cardiac conduction.
short acting, calcium channel blocker that is highly selective for vascular L-type calcium channels
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)