C5976
CL 316,243 hydrate
≥98% (HPLC), powder, β3 adrenoceptor agonist
Sinônimo(s):
Disodium 5-[(2R)-2-[[(2R)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]propyl]-1,3-benzodioxole-2,2-dicarboxylate hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
CL 316,243 hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
originador
Wyeth
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].C[C@H](Cc1ccc2OC(Oc2c1)(C([O-])=O)C([O-])=O)NC[C@H](O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C20H20ClNO7.2Na.H2O/c1-11(22-10-15(23)13-3-2-4-14(21)9-13)7-12-5-6-16-17(8-12)29-20(28-16,18(24)25)19(26)27;;;/h2-6,8-9,11,15,22-23H,7,10H2,1H3,(H,24,25)(H,26,27);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t11-,15+;;;/m1.../s1
chave InChI
BFEWLXURNRQQLY-BELDDISZSA-L
Informações sobre genes
human ... ADRB3(155)
Aplicação
- as a β-agonists to inject mice and study its effect on the expression of mammalian major facilitator superfamily domain-containing protein (Mfsd2a)
- as an adrenergic agonist to stimulate adrenergic response in order to study the metabolic activity of brown, beige and white adipose tissues in mice
- as a β3-adrenergic agonist to inject mice for in vivo lipolytic challenge
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience