F9552
Formoterol fumarate dihydrate
>98% (HPLC), solid, β₂-Adrenoreceptor agonist.
Sinônimo(s):
(R*,R*)-N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide fumarate, Formoterol hemifumarate salt monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Formoterol fumarate dihydrate, >98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: soluble 20 mg/mL
H2O: insoluble
originador
Novartis
cadeia de caracteres SMILES
O.O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.COc3ccc(C[C@H](C)NC[C@@H](O)c4ccc(O)c(NC=O)c4)cc3
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;/t2*13-,19+;;;/m00.../s1
chave InChI
RATSWNOMCHFQGJ-TUYNVFRMSA-N
1 of 4
Este Item | G3882 | P3501 | C6154 |
---|---|---|---|
assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay - |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
color white | color white to off-white | color white | color - |
Aplicação
- as ß2-adrenergic agonist, to determine whether ß2-adrenergic receptor signaling was sufficient to induce up-regulation of select gene transcripts[1]
- as a ß2-adrenergic receptor agonist and a long term bronchodilator[2]
- as ß2-adrenergic receptor (ß2AR) agonist to recover renal function in ischemia-reperfusion injury (IRI) in mice[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?