Documentos Principais
SML1667
Sigma-Aldrich
Arformoterol tartrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[2-Hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-formamide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H24N2O4 · C4H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
494.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -26 to -32°, c = 1 in H2O
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](NC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(NC=O)=C1)CC2=CC=C(OC)C=C2.O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)O
InChI
1S/C19H24N2O4.C4H6O6/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13-,19+;1-,2-/m11/s1
chave InChI
FCSXYHUNDAXDRH-OKMNHOJOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Arformoterol is the active isomer of formoterol.
Arformoterol is the active isomer of formoterol. Arformoterol is a selective β2-adrenergic receptor agonist, a long-acting beta adrenergic agonist (LABA). Arformoterol is a bronchodilator used clinically as an anti-asthmatic and for treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)