SML1495
Suprofen
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-Suprofen, 2-[4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid, NSC 303611, p-(2-Thenoyl)hydratropic acid, α-Methyl-p-(2-thenoyl)phenylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2
InChI
1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17)
chave InChI
MDKGKXOCJGEUJW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3