SML3531
UPF-648
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1S,2S)-2-(3,4-Dichlorobenzoyl)cyclopropanecarboxylic acid, (1S,2S)-2-[(3,4-Dichlorophenyl)carbonyl]cyclopropane-1-carboxylic acid, DBCC, UPF 648, UPF648
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)[C@@H]1[C@H](C1)C(C2=CC=C(C(Cl)=C2)Cl)=O
InChI
1S/C11H8Cl2O3/c12-8-2-1-5(3-9(8)13)10(14)6-4-7(6)11(15)16/h1-3,6-7H,4H2,(H,15,16)/t6-,7-/m0/s1
chave InChI
ZBRKMOHDGFGXLN-BQBZGAKWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3