Documentos Principais
SML1508
Sigma-Aldrich
C-DIM12
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,3′-[(4-Chlorophenyl)methylene]bis-1H-indole, 4-Chlorophenyl-3,3′-diindolylmethane, 4-Chlorophenyldi-3-indolylmethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H17N2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
356.85
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
, light orange to dark red
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(C=C1)=CC=C1C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C23H17ClN2/c24-16-11-9-15(10-12-16)23(19-13-25-21-7-3-1-5-17(19)21)20-14-26-22-8-4-2-6-18(20)22/h1-14,23,25-26H
chave InChI
LTLRXTDMXOFBDW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
C-DIM12 is a potent and selective nuclear receptor Nurr1 (NR4A2) activator that activates Nurr1 in urothelial carcinoma cells and in pancreatic cells. C-DIM12 suppresses inflammatory signaling in microglia.
C-DIM12 is a potent and selective nuclear receptor Nurr1 (NR4A2) activator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)