Documentos Principais
SML3095
Sigma-Aldrich
SGC-BRDVIII-NC
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl 4-[3-amino-6-(2-methoxyphenyl)-4-pyridazinyl]-1-piperazinecarboxylate, SGC-SMARCA-BRDVIII inactive control, SGC-SMARCA-BRDVIII negative control, tert-Butyl 4-[3-amino-6-(2-methoxyphenyl)pyridazin-4-yl]piperazine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H27N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
385.46
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCN(CC1)C2=C(N)N=NC(C3=CC=CC=C3OC)=C2)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H27N5O3/c1-20(2,3)28-19(26)25-11-9-24(10-12-25)16-13-15(22-23-18(16)21)14-7-5-6-8-17(14)27-4/h5-8,13H,9-12H2,1-4H3,(H2,21,23)
chave InChI
YOBVMDSDYHOOLN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inactive analog of and the negative control for the SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomain inhibitor SGC-SMARCA-BRDVIII.
SGC-BRDVIII-NC is an inactive analog of and the recommended negative control for the potent, SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomain (BRD) inhibitor SGC-SMARCA-BRDVIII.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)