Key Documents
SML3485
Sigma-Aldrich
PFI-7 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-((1s,4s)-4-(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)cyclohexyl)-2-((1H-indol-2-yl)methylamino)acetamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H27N5O · xHCl
Peso molecular:
401.50 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CNCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)N[C@@H]3CC[C@@H](CC3)C4=NC5=C(N4)C=CC=C5
Ações bioquímicas/fisiológicas
PFI-7 is a high affinity E3 ligase GID4 probe (KD = 0.08 μM by SPR) that competes against cellular degrons for full-length GID4 binding with high potency (EC50 = 0.6 μM by cell-based NanoBRET).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3