Documentos Principais
SML3094
Sigma-Aldrich
SGC-SMARCA-BRDVIII
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl 4-[3-amino-6-(2-hydroxyphenyl)-4-pyridazinyl]-1-piperazinecarboxylate, tert-Butyl 4-[3-amino-6-(2-hydroxyphenyl)pyridazin-4-yl]piperazine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H25N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
371.43
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCN(CC1)C2=C(N)N=NC(C3=CC=CC=C3O)=C2)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H25N5O3/c1-19(2,3)27-18(26)24-10-8-23(9-11-24)15-12-14(21-22-17(15)20)13-6-4-5-7-16(13)25/h4-7,12,25H,8-11H2,1-3H3,(H2,20,22)
chave InChI
AQTNUGRRZDRZIA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent, SMARCA2/4 and PB1(5) BRDs-selective SWI/SNF bromodomain inhibitor that blocks adipogenesis with a >10-fold potency than PFI-3.
SGC-SMARCA-BRDVIII is a potent, SMARCA2/4 and PB1(bromo 5)-selective SWI/SNF bromodomain (BRD) inhibitor that effectively blocks adipocyte differentiation in 3T3-L1 murine fibroblast cultures (1 μM) by preventing the expression of key adipogenesis genes, including PPARγ, C/EBPα, and FABP4, with a >10-fold higher potency than PFI-3.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)