SML3079
Ponalrestat
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazineacetic acid, ICI 128436, MK538
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(C1=CC=CC=C1C2=O)=NN2CC3=CC=C(C=C3F)Br)=O
InChI
1S/C17H12BrFN2O3/c18-11-6-5-10(14(19)7-11)9-21-17(24)13-4-2-1-3-12(13)15(20-21)8-16(22)23/h1-7H,8-9H2,(H,22,23)
chave InChI
LKBFFDOJUKLQNY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)