Documentos Principais
SML3763
Sigma-Aldrich
HSL-IN-1
≥97% (NMR)
Sinônimo(s):
B-[5-Chloro-2-[[[6-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinyl]carbonyl]amino]phenyl]boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H13BClF3N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
436.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (NMR)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
HSL-IN-1 is an orally available, potent, and selective inhibitor of Hormone-sensitive lipase (HSL) that exhibits an antilipolytic effect on rats.
Orally available, potent, and selective inhibitor of Hormone-sensitive lipase (HSL)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)