Documentos Principais
SML2814
Sigma-Aldrich
UNC7145
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazine-7-carboxylic acid isopropyl-[4-(pyrimidin-4-ylcarbamoyl)-benzyl]-amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H23N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
445.47
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(CN(C(C)C)C(C2=CC3=C(NC(CO3)=O)C=C2)=O)C=C1)NC4=CC=NC=N4
InChI
1S/C24H23N5O4/c1-15(2)29(24(32)18-7-8-19-20(11-18)33-13-22(30)27-19)12-16-3-5-17(6-4-16)23(31)28-21-9-10-25-14-26-21/h3-11,14-15H,12-13H2,1-2H3,(H,27,30)(H,25,26,28,31)
chave InChI
HUIINGSTUYTZJL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
UNC7145 is a closely-related negative control for potent and selective antagonist of NSD2-PWWP1.
negative control for potent and selective antagonist of NSD2-PWWP1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)